Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Aspirator Bottles with Tubulation
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Stopparnummer:
6
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Tubing
Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle
- With tooled top
- Narrow mouth for rubber stopper
- With white enamel marking spot
Beställningsinfo
8.5 oz. (250mL) and 17 oz. (500mL) sizes accept 0.312 in. I.D. (8mm) tubing. 34 oz. (1L) and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) flexible tubing.
Uppfyllande
Meet ASTM™ E 438 Type I, Class A requirements.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0.25 gal. |
| Diameter (engelska) | 4.33 in. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1.06 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| För användning med (applikation) | Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet |
| Inkluderar | Bottom hose outlet, Marking Spot |
| Material | Borosilicate Glass |
| Stopparnummer | 6 |
| Mun | Narrow |
| Visa mer |