Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Medieflaskor— Oexaminerad
Beskrivning
- Finns med (Kat. nr. 06-421-7) eller utan gradering
- 1000 ml storlek har fingergrepp gjutna i sidoväggen och finns med två GPI-gängstorlekar
- Alla flaskor har gängad finish
- Utan stängningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 2,7 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 147 mm |
| Höjd (engelska) | 5,7 tum. |
| Stängningsstorlek | 33-430 mm |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |