Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Genomskinliga skruvgängade provflaskor utan förslutningar
Volym (metrisk):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Tillverkad av klart 33 expansionsborosilikatglas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 24 mL |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 6.5 dr. |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM Typ I, Klass A |
| Stängningsstorlek | 20-400 |