Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Weighing Bottle
Kapacitet (metrisk):
4 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Cap-style closure fits over externally ground body
- A 15182 cap-style stopper may be used as a replacement
- No marking spot
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.78 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Material | Glass |
| Standard konisk fog | 24/12 |
| Vikt (metrisk) | 13g |
| Vikt (engelska) | 0.02 lb. |
| Form | Cylindrical |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Höjd (engelska) | 0.94 in. |