Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Soxhlet-apparat med Allihn-kondensor, komplett enhet
Produktkod. 15304407
Change view
Kapacitet (engelska):
16,9 oz.
Standard Taper Joint Top:
55/50
Höjd (engelska):
28,34 tum.
Längd (engelska) rör:
1,96 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Standard Taper Joint Top Höjd (engelska) Längd (engelska) rör Förpackningsstorlek
15304407 16,9 oz. 55/50 28,34 tum. 1,96 tum. Varje
1 options
Produktkod. 15304407 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 2400550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8184.75 SEK
    6859.40 SEK / Paket med 1
    Save 1325.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-04-2027
Designad från Fed. Spec. NNN-F-240
  • Komplett montering inkluderar 09-551-10 Series Allihn kondensor, 09-553 Series Soxhlet extraktionsrör med standard konisk 24/40 koppling i botten, 09-552 Series kolv
  • Allt sammankopplat med utbytbara jordförband
  • Slanganslutningar på kondensorn accepterar 0,31 tum. ID (8 mm) flexibel slang
Specifikationer
För användning med (utrustning) Pappersfingerborg (dia. 43 x 123 mm H)
Produkttyp Extraktionsapparatenhet
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Inkluderar Allihn kondensor, soxhlet utsugsrör
Standard Taper Joint Top 55/50
Höjd (engelska) 28,34 tum.
Höjd (metrisk) 72 cm
Längd (engelska) rör 1,96 tum.
Längd (metrisk) rör 5 cm