Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Skruvgänga N-51A borosilikatglasprovflaskor: Med lösa svarta fenolkåpor med sluten topp med gummifoder
Låg extraherbar Kimax N-51A glas
3885.00 SEK - 5930.00 SEK
Specifikationer
Klassificering B
Material (liner) Gummi
Färg Klart
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) För allmänt ändamål
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Volym (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Volym (engelska) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
12743067
Visa dokument
DWK Life Sciences
60910L-12
2 mL 35 mm 12 mm 0.5 dr.
3885.00 SEK
Paket med 576
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 03-11-2025
Lägg i varukorgen
12733067
Visa dokument
DWK Life Sciences
60910L-1
4 mL 45 mm 15 mm 1 dr.
5930.00 SEK
Paket med 576
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 19-03-2027
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Provflaskor av borosilikatglas med lock
  • Kepsar är inte fastsatta
Uppfyllande
Kimax N-51A glas överensstämmer med ASTM Typ 1, klass B krav.
Specifikationer
Specifikationer
B
Klart
För allmänt ändamål
Fenol
ASTM Typ I
Gummi
Borsilikatglas
Skruva
Skruvlock (sluten topp)
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Kimble™ Skruvgänga N-51A borosilikatglasprovflaskor: Med lösa svarta fenolkåpor med sluten topp med gummifoder