Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Kraftiga centrifugflaskor
Produktkod. 11858512
Change view
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11858512 200 mL Varje
1 options
Produktkod. 11858512 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 14720200
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med omonterat skruvlock
  • Liten bottenyta för bättre koncentration av sedimenterat material
  • Med polypropenförslutning med en massa/vinylbelagd liner lös
  • Skruvgänga finish: 38-400
  • Kapacitet: 6,7 oz. (200 ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Diameter (engelska) 2,36 tum
Material Polypropen
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 145 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock