Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Tooled Top Narrow Mouth Reservoir Bottle with Bottom Hose Outlet
Kapacitet (metrisk):
10,000 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Stopparnummer:
2
4
6
10
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- KimCote™ plastic coating for added safety in the event of breakage
- With white enamel marking spot
- Rubber stopper used to cap narrow mouth tooled top
- Glass conforms to ASTM™ E 438, Type I, Class A specifications
- Sizes 250mL and 500mL accept 5/16 in. I.D. flexible tubing
- Sizes 1000mL and larger accept 3/8 in. I.D. tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 67.62 oz. |
| Diameter (engelska) | 5.35 in. |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1.06 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 27 mm |
| För användning med (applikation) | Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet |
| Inkluderar | Bottom hose outlet |
| Material | Borosilicate Glass |
| Stopparnummer | 6 |
| Mun | Narrow |
| Visa mer |