Läs mer
Thermo Scientific™ Kinasbuffert II (5X)
För cellulära och molekylära biologitillämpningar
630.00 SEK - 883.00 SEK
Specifikationer
Komponenter | 100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM betaglycerofosfat och 5 mM natriumortovanadat, pH 7,4 |
---|---|
Innehåll och lagring | Omgivningstemperaturer |
Produkttyp | Kinasbuffert II (5X) |
Form | Vätska |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15463059
|
Thermo Scientific™
J60269.AE |
100 mL |
630.00 SEK
100ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
15473059
|
Thermo Scientific™
J60269.AK |
250 mL |
883.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
- Formulering: 100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM betaglycerofosfat och 5 mM natriumortovanadat, pH 7,4
Specifikationer
100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM betaglycerofosfat och 5 mM natriumortovanadat, pH 7,4 | |
Omgivningstemperaturer | |
Kinasbuffert II (5X) | |
Vätska |
Endast för forskning