Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenserhuvuden
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Dispenserhuvuden för Kipp dispensrar
- Med kon NS 29/32
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Material | Glas |
| Standard konisk fog | NS 29/32 |