Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispensrar
Produktkod. 11536914
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11536914 3 mL Varje
1 options
Produktkod. 11536914 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05476007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    606.30 SEK / Paket med 1
    Save 130.70 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dispenserhuvud med flaska (1 l)
  • Komplett
  • Jordfogsanslutning: NS 29/32
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Inkluderar Flaska 1 L
Material Glas
Standard konisk fog NS 29/32