Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Kipp Dispensrar
Produktkod. 10303391
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10303391 50 mL Varje
1 options
Produktkod. 10303391 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05476028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    985.00 SEK
    710.26 SEK / Paket med 1
    Save 274.74 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Dispenserhuvud med flaska
  • Med 1 L flaska
  • Jordfogsanslutning: NS 29/32
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1