Beskrivning
Gibco KnockOut Serumersättning (KnockOut SR) är ett mer definierat, FBS-fritt mediumtillskott som stödjer tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) som odlas på fibroblast-feederceller. Utformad för att ersätta fosterbovint serum (FBS) i befintliga protokoll, har denna serumersättning varit betrodd av många i nästan 20 år. Att tillhandahålla de dokument som krävs för regulatorisk granskning KnockOut SR minskar din börda av kvalificerade reagenser när du går från forskningsansökningar till kliniska tillämpningar.
Med KnockOut Serumersättning kan du:
- Odlingsberoende PSC med säkerhet
- Lita på den förbättrade prestandan hos en kvalificerad, FBS-fri formulering
- Njut av sinnesron i att ha ett stabilare pris och utbud jämfört med FBS
Kulturella PSC:er med självförtroende
KnockOut SR har citerats i mer än 2000 publikationer. Det har visat sig stödja feeder-beroende odling av embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Det har också visat sig stödja omprogrammering, embryoidkropp (EB), in vitro-differentiering, kryokonservering, ESC-härledning och många andra tillämpningar.
Förlita sig på förbättrad prestanda
KnockOut SR har en mer definierad formulering jämfört med FBS, som innehåller många odefinierade och variabla komponenter. Till skillnad från de flesta FBS-produkter testas varje parti för sin förmåga att stödja PSC:er. På grund av detta leder odling av PSC med KnockOut SR till mindre differentiering och mer kompakt kolonimorfologi jämfört med FBS.
Njut av sinnesron i att ha stabilt pris och utbud
KnockOut SR påverkas inte av det begränsade utbudet och de fluktuerande priser som ofta ses med FBS. Det gör det enklare att planera din budget och köpa det du behöver, särskilt eftersom det är mer prisvärt än de flesta FBS-produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Serumfritt |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -20°C) och skyddas mot ljus. |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling |
| Art | Serumfritt |
| Celltyp | Stamceller (embryonala) |
| Form | Fryst |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Produkttyp | Serumbyte |
| Kvantitet | 100 ml |
| Testad för | Tillväxtprestandaanalys |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privatlivspolitik.