Läs mer
Gibco™ KnockOut™ Serumbyte
Produktkod. 11520366 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11520366 500 ml 500ml
10829220 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11520366 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10828028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 SEK
    3815.65 SEK / 500ml
    Save 159.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
KnockOut Serumersättning (KnockOut SR) är ett mer definierat, FBS-fritt mediumtillskott som stödjer tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) som odlas på fibroblast-feederceller.
Gibco KnockOut Serumersättning (KnockOut SR) är ett mer definierat, FBS-fritt mediumtillskott som stödjer tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) som odlas på fibroblast-feederceller. Utformad för att ersätta fosterbovint serum (FBS) i befintliga protokoll, har denna serumersättning varit betrodd av många i nästan 20 år. Att tillhandahålla de dokument som krävs för regulatorisk granskning KnockOut SR minskar din börda av kvalificerade reagenser när du går från forskningsansökningar till kliniska tillämpningar.
Med KnockOut Serumersättning kan du:
  • Odlingsberoende PSC med säkerhet
  • Lita på den förbättrade prestandan hos en kvalificerad, FBS-fri formulering
  • Njut av sinnesron i att ha ett stabilare pris och utbud jämfört med FBS
Kulturella PSC:er med självförtroende
KnockOut SR har citerats i mer än 2000 publikationer. Det har visat sig stödja feeder-beroende odling av embryonala stamceller (ESC) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). Det har också visat sig stödja omprogrammering, embryoidkropp (EB), in vitro-differentiering, kryokonservering, ESC-härledning och många andra tillämpningar.
Förlita sig på förbättrad prestanda
KnockOut SR har en mer definierad formulering jämfört med FBS, som innehåller många odefinierade och variabla komponenter. Till skillnad från de flesta FBS-produkter testas varje parti för sin förmåga att stödja PSC:er. På grund av detta leder odling av PSC med KnockOut SR till mindre differentiering och mer kompakt kolonimorfologi jämfört med FBS.
Njut av sinnesron i att ha stabilt pris och utbud
KnockOut SR påverkas inte av det begränsade utbudet och de fluktuerande priser som ofta ses med FBS. Det gör det enklare att planera din budget och köpa det du behöver, särskilt eftersom det är mer prisvärt än de flesta FBS-produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Serumfritt
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20°C) och skyddas mot ljus.
Typ av kultur Stamcell (embryonisk, iPS - Inducerad pluripotent stam)
Celltyp Stamceller (embryonala), stamceller (iPS - Induced Pluripotent Stem)
Form Fryst
Serumnivå Serumfritt
Produkttyp Serumbyte
Kvantitet 500 ml
Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
För användning med (applikation) Klinisk forskning, translationell forskning
Produktlinje KnockOut
pH 6 till 8
Frakt skick Torr is