Läs mer
Gibco™ KnockOut™ Serumbyte
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076000
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10829220
Brand: Gibco™ 10828010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KnockOut™ Serumbyte
Gibco KnockOut Serum Replacement (KnockOut SR) is a more defined, FBS-free medium supplement that supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) cultured on fibroblast feeder cells. Designed to replace fetal bovine serum (FBS) in existing protocols, this serum replacement has been trusted by many for almost 20 years. Providing the documents required for regulatory review, KnockOut SR reduces your burden in qualifying reagents when transitioning from research applications to clinical applications.
Gibco™ KnockOut™ Serumersättning (KnockOut™ SR ) är ett mer definierat, FBS-fritt mediumtillskott som stödjer tillväxten av pluripotenta stamceller (PSC) odlade på fibroblastmatarceller. Designad för att ersätta fetalt bovint serum (FBS) i befintliga protokoll, har denna serumersättning litats på av många i nästan 20 år. Tillhandahålla de dokument som krävs för myndighetsöversyn, KnockOut SR minskar din börda med kvalificerade reagenser vid övergång från forskningsapplikationer till kliniska applikationer. Om du bara är intresserad av grundläggande forskningsapplikationer, se Research Use Only-versionen av denna produkt för att säkerställa att du får de förmåner och priser som passar dina behov.
Med KnockOut Serumersättning, du kan:
  • Kultur matarberoende PSC:er med självförtroende
  • Lita på den förbättrade prestandan hos en kvalificerad, FBS-fri formulering
  • Njut av sinnesfriden att ha ett stabilare pris och utbud jämfört med FBS
    Kultur PSCs med självförtroende
    KnockOut SR har citerats i mer än 2000 publikationer. Det har visat sig stödja foderberoende odling av embryonala stamceller (ESCs) och inducerade pluripotenta stamceller (iPSCs). Det har också visat sig stödja omprogrammering, bildning av embryoidkroppar (EB), differentiering in vitro, kryokonservering, ESC-härledning och många andra applikationer.
    Lita på förbättrad prestanda
    KnockOut SR har mer en definierad formulering jämfört med FBS, som innehåller många odefinierade och variabla komponenter. Till skillnad från de flesta FBS-produkter testas varje lot för sin förmåga att stödja PSC:er. På grund av detta, odla PSCs med KnockOut SR leder till mindre differentiering och mer kompakt kolonimorfologi jämfört med FBS.
    Njut av sinnesro att ha stabilt pris och utbud
    KnockOut SR påverkas inte av det begränsade utbudet och fluktuerande priser som ofta ses med FBS. Detta gör det lättare att planera din budget och köpa det du behöver, särskilt eftersom det är billigare än de flesta FBS-produkter.
    Detta reagens är klassificerat som en medicinteknisk produkt i flera länder. Om den inte är reglerad som medicinteknisk produkt i en specifik region bör den endast användas för laboratorieanvändning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Klassificering Serumfritt
    Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -20°C) och skyddas mot ljus.
    Typ av kultur Däggdjurscellodling
    Art Serumfritt
    Celltyp Stamceller (embryonala)
    Form Fryst
    Serumnivå Serumfritt
    Produkttyp Serumbyte
    Kvantitet 100 ml
    Testad för Tillväxtprestandaanalys
    Tillverkningskvalitet cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485
    För användning med (applikation) Klinisk forskning, translationell forskning
    Renhet eller kvalitetsklass ES Cell-kvalificerad
    Produktlinje KnockOut
    pH 6 till 8
    Frakt skick Torr is