Läs mer
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: EnquireBio 1014-RBM2-P1
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Specifikationer
| Ksp-Cadherin | |
| Cell Surface with some cytoplasmic | |
| CDH16/1532R | |
| Unconjugated | |
| NP_001191674 | |
| Rabbit | |
| 130kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1014 | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| CDH16 | |
| Recombinant human full-length CDH16 protein | |
| Normal kidney or renal cell carcinoma. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™ > 100 μg
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering