Läs mer
Ksp-Cadherin Rabbit, Clone: CDH16/1532R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5424.61 SEK
Specifikationer
| Antigen | Ksp-Cadherin |
|---|---|
| Klona | CDH16/1532R |
| Koncentration | 200μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15999697
|
EnquireBio
1014-RBM2-P0 |
20 μg | |||||||
|
15909707
|
EnquireBio
1014-RBM2-P1 |
100 μg |
6263.25 SEK 5424.61 SEK / 100µg Save 838.64 SEK 13% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
| Ksp-Cadherin | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 1014 | |
| Recombinant human full-length CDH16 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 130kDa |
| CDH16/1532R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001191674 | |
| CDH16 | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell Surface with some cytoplasmic | |
| Normal kidney or renal cell carcinoma. |