missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Cysteine-13C3, TRC

Produktkod. 30132924
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132924 1 mg
30136095 5 mg
30012918 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9950041MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 202114-66-7
Molekylformel 13C H7 N O2 S
Molekylvikt (g/mol) 124.14
Synonym L-Cysteine-1,2,3-13C3
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-sulfanyl-(1,2,3-^{13}C_{3})propanoic acid
LEDER N[13C@@H]([13CH2]S)[13C](=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Cysteine-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
Formel vikt 124.0298
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.