Läs mer
L-(-)-Äppelsyra, 97 %
Produktkod. 11474694
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474694 500 g 500g
11464694 100 g 100g
11428860 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474694 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13702.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
L-(-)-äppelsyra används som Selektivα -aminoskyddande reagens för aminosyraderivat. Mångsidig synton för framställning av kirala föreningar inklusiveκ -opioidmottagning. Det fungerar också som aktiv ingrediens i många sura eller syrliga livsmedel. Det används som syntetiseringsmedel och fluorescerande blekningsmedel. Det hjälper till vid produktionen av polyester och alkoholsyrahartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-(-)-äppelsyra används som Selektivα -aminoskyddande reagens för aminosyraderivat. Mångsidig synton för framställning av kirala föreningar inklusiveκ -opioidmottagning. Det fungerar också som aktiv ingrediens i många sura eller syrliga livsmedel. Det används som syntetiseringsmedel och fluorescerande blekningsmedel. Det hjälper till vid produktionen av polyester och alkoholsyrahartser.
Löslighet
Löslig i aceton, dioxan, vatten, metanol och etanol. Olösligt i bensen
Anmärkningar
Inkompatibelt med baser, Oxidationsmedel, Reduktionsmedel, Alkalimetaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
MDL-nummer MFCD00064213
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Malic acid
Smältpunkt 100 °C till 106 °C
Densitet 1.6
Kvantitet 500 g
Flampunkt 220 °C (428 °F)
Optisk rotation −27° (c=5,5 i pyridin)
Analysprocentintervall 97%
Beilstein 1723541
Merck Index 14,5707
Löslighetsinformation Löslig i aceton, dioxan, vatten, metanol och etanol; Olöslig i bensen
Formel vikt 134.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.