Läs mer
L-äppelsyra, 99%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11399099 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399099 100 g 100g
11389099 25 g 25g
11309109 500 g 500g
11319109 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11399099 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210223780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 100g
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Malic acid
Färg Vitt
Formel vikt 134.1
Procent renhet 99%
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver