Läs mer
L-äppelsyra, ≥99 %
Produktkod. 15835318 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15835318 1 kg Plastflaska 1kg
15815178 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15835318 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J18700.A1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134,087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Molekylformel C4H6O5
Molekylvikt (g/mol) 134.087
MDL-nummer MFCD00064213
InChI-nyckel BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Synonym l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxibutandisyra
LEDER C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Malic acid
Smältpunkt 100 °C till 106 °C
Densitet 1.6
Kvantitet 1 kg
Flampunkt >110 °C
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Beilstein 1723541
Formel vikt 134.09
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.