Läs mer
l-(-)-Malic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15853991
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853991 50 g 50g
15843991 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15853991 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8003840050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-67-6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(-)-Malic Acid
Smältpunkt 98°C to 103°C
Densitet 1.60 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 50 g
Molekylformel HOOCCH(OH)CH2COOH
MDL-nummer MFCD00064213
Synonym L-(-)-Malic acid, (S)-(-)-Malic acid, L-(-)-Malic acid
Molekylvikt (g/mol) 134.09
Kvalitet Ungraded