Läs mer
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive avsedd för pålitliga, allmänna överförings- och matningsapplikationer
8145.00 SEK - 8155.00 SEK
Specifikationer
Kontrolltyp Fast hastighet
Mått (L x B x H) 152 x 134 x 118 mm
För användning med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumphuvuden
IP-betyg IP 22
Material Målat stål
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Hastighet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Hastighet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
13025666
Visa dokument
Masterflex™
07540-12
12 rpm
8145.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-10-2025
Lägg i varukorgen
13045666
Visa dokument Kampanjdetaljer
Masterflex™
07540-60
60 rpm
8145.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
11862593
Se tillbehörsprodukter Visa dokument
Masterflex™
07542-01
1 rpm
8155.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-10-2025
Lägg i varukorgen
15558760
Visa dokument
Masterflex™
07540-06
6 rpm
8145.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
11713969
Visa dokument
Masterflex™
07540-30
30 rpm
8145.00 SEK
Varje
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Add to basket
Description
Description
  • Ekonomiska drivenheter för tillförlitliga allmänna överförings- och matningsapplikationer
  • Målad stålkonstruktion är IP 22-klassad
  • Välj mellan sju hastigheter baserat på flödeshastighet eller antal huvuden som krävs
  • Ekonomidrivenheter med fast hastighet är staplingsbara och idealiska för labb-, fält- eller processmatning
  • Kompakta enheter är idealiska för applikationer där utrymmet är begränsat
  • Lysande strömbrytare på frekvensomriktarens framsida indikerar när pumpen är igång
  • Kompatibel med fem olika pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, och patronpumphuvuden
  • Accepterar upp till 2 pumphuvuden
Specifications
Specifications
Fast hastighet
Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumphuvuden
Målat stål
152 x 134 x 118 mm
IP 22
2 pumphuvuden accepteras
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Masterflex™ L/S™ Drivenhet med fast hastighet