Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand: Epredia™ MS-1834-R7
Beskrivning
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifikationer
| Perforin Ab-2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin | |
| IVD | |
| Primary | |
| Prediluted |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 5B10 | |
| Mouse | |
| 7 mL | |
| T-Cell | |
| Human | |
| IgG1 |
Säkerhet och hantering
- PERFORIN AB-2 MOUSE MABREADY-TO-USE FOR IHC
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1A
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: hydrogen peroxide, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 2-Methyl-3-isothiazolone,sodium azide