Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
1650.00 SEK - 7389.96 SEK
Specifikationer
| Antigen | Perforin Ab-2 |
|---|---|
| Klona | 5B10 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Form | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Form | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
12620247
|
Epredia™
MS-1834-S0 |
100 μL | Concentrated | ||||||
|
12640247
|
Epredia™
MS-1834-S1 |
500 μL | Concentrated |
5265.00 SEK 5058.95 SEK / 500µL Spara 206.05 SEK 3% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
12630247
|
Epredia™
MS-1834-S |
1 mL | Concentrated |
7685.00 SEK 7389.96 SEK / 1ml Spara 295.04 SEK 3% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
12610247
|
Epredia™
MS-1834-R7 |
7 mL | Prediluted |
4095.00 SEK 3938.80 SEK / 7ml Spara 156.20 SEK 3% Off |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
1. Lichtenheld M G, et al. (1988) Nature, 335:448-451.
2. Hameed A, et. al. American Journal of Pathology, 1992, 140(5):1025-30.
Specifikationer
| Perforin Ab-2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| IVD | |
| Human | |
| IgG1 |
| 5B10 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| T-Cell | |
| Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin | |
| Primary |
Säkerhet och hantering
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.