Läs mer
Epredia™ Lab Vision™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Employ one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states Epredia™ Perforin Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
Brand: Epredia™ MS-1834-S0
Beskrivning
Perforin is a potent cytolytic pore-forming protein. It is a specific marker of functionally active cytotoxic T-lymphocytes (CTLs) and natural killer (NK) cells. Perforin is a key effector mechanisms in T cell-mediated cytotoxicity. It mediates cytolysis of target cells by membrane damage and apoptosis.Host Species: Mouse
Clone: 5B10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin
Molecular Weight: 70kDa
Positive Control: Lymphoma
Cellular Localization: Granular and cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifikationer
| Perforin Ab-2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant protein corresponding to C-terminal region of human perforin | |
| IVD | |
| Primary | |
| Concentrated |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 5B10 | |
| Mouse | |
| 100 μL | |
| T-Cell | |
| Human | |
| IgG1 |
Säkerhet och hantering
- APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.