Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X)
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantity:
50mL
125mL
500mL
Unit Size:
125mL
500mL
50mL
Descrizione
- 100X stock solution
- 100mM Tris-HCl buffer, pH 10.0
- Dilute 10-fold with distilled water before use
Storage Conditions: Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months. Contains no preservatives.
Specifica
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C. |
Dilution | 10X |
Product Type | HIER |
Quantity | 125mL |
For Use With (Application) | Immunohistochemistry |
pH | 10 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Epredia™ Lab Vision™ Tris-HCl Buffer for Heat-Induced Epitope Retrieval (10X) >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto