Läs mer
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering med standard koniska 19/38 skarvar
En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiring.
Brand:  Labconco™ 7550200
4616.95 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15113035
  • 4845.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-10-2025
Beskrivning
En komplett Lyph-Lock Kolven innehåller en topp och botten av glas samt en gummiring
  • Kolvar bör fyllas högst en tredjedel av sin volym så att maximal yta uppnås och effektiv lyofilisering säkerställs.
  • Adaptrar krävs för att fästa kolvar till frystorra ventilportar (säljs separat).
Specifikationer
Specifikationer
1,33 tum
Borsilikatglas
6.7 cm
Kolvsats
3 lb.
Gemensam
34 mm
50 mL
2,63 tum.
Topp och botten av glas, ringtätning av silikongummi
19/38
Återanvändbar
Plan
1.4 kg
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labconco™ Lyph-Lock™ Frystorka kolvmontering med standard koniska 19/38 skarvar > Kapacitet: 50 ml