Läs mer
Labconco™ Oxygen Monitor, 0,1 till 100 %
Mäter procent syre inuti handskfacket med hjälp av en kemikalieresistent elektrokemisk sensor
107965.50 SEK
Specifikationer
Detekterbara analyter Oxygen
Flödeshastighet 0 to 10 L/min.
För användning med (utrustning) Glove Boxes
Gaser uppmätt Oxygen
Ingångar Gas
Se fler specifikationer
Innehåller: 10 ft. of interconnecting sensor cable, power cord for connection to the glove box's interior electrical receptacle and mounting bracket for hanging from Interior Shelves (5061600, sold separately) or Rear Interior Shelf Kit (5235000, sold separately)
Produkter 1
Produktkod Brand Spänning Vikt (engelska) Vikt (metrisk) För användning med (applikation) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Spänning Vikt (engelska) Vikt (metrisk) För användning med (applikation) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11731539
Visa dokument
Labconco™
5244501
230 V 12 lb. 5.4 kg Detektering av spårsyrenivåer med hjälp av en elektrokemisk sensor
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
119100.00 SEK
107965.50 SEK / Varje
Spara 11134.50 SEK
9% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Mätområdet är 0,1 till 100 % syre (± % av full skala vid 77 F °och 29,92 tum Hg)
  • Frontpanel LCD-display
  • Klassad för allmänt bruk så lågt som 1000 ppm (0,1 %)
  • För användning med alla handskfack
  • Art.nr. 5244400 är för Precise handskfack
  • För 5244500 och 5244501 kan fungera med både Protector och Precise
Specifikationer
Specifikationer
Oxygen
Glove Boxes
Gas
15 sec. (1 sec. average time)
20 to 25°C
LCD
10 fot av sammankopplande sensorkabel, nätsladd för anslutning till handskfackets inre eluttag och monteringsfäste för upphängning från inre hyllor (5061600, säljs separat) eller bakre inre hyllsats (5235000, säljs separat)
0 to 10 L/min.
Oxygen
Syremonitor
68 to 77°F
Yes
50/60 Hz
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labconco™ Oxygen Monitor, 0,1 till 100 %