Läs mer
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
Brand:  Labconco™ 7482200
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11726649
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30605.00 SEK
    28162.65 SEK / Paket med 1
    Save 2442.35 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Kräver : Glas
Beskrivning
Beskrivning
  • Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
  • Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
  • Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.
Specifikationer
Specifikationer
Upp till 10 ml
10 ml rör
Block
10 cm
RapidVap™ N2/48 Evaporation System
PTFE-belagd aluminium
3,9 tum.
0 till 300 V