Läs mer
Labconco™ Sample Blocks for RapidVap™ N2/48 Evaporation Systems
27751.98 SEK - 28162.65 SEK
Kräver: Glas
| Produktkod | Brand | Håller | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Håller | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11746419
|
Labconco™
7482400 |
35 ml-rör |
31515.00 SEK 27751.98 SEK / Paket med 1 Save 3763.02 SEK 11% Av |
Beräknad leverans: 27-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11726649
|
Labconco™
7482200 |
10 ml rör |
30605.00 SEK 28162.65 SEK / Paket med 1 Save 2442.35 SEK 7% Av |
Beräknad leverans: 04-01-2027
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
- Four different interchangeable aluminum accessory blocks, coated with PTFE
- Sample blocks hold either 48 smaller (4.5 mL to 26 mL) or eight larger (450 mL) samples
- Glassware for all blocks sold separately
†For tubes up to maximum capacity shown. Actual sample volume is 66–75% total tube capacity and depends on tube shape, height and vortex speed.