Läs mer
Nickel Electro™ Laboratoriedegellock i rostfritt stål
Produktkod. p-7115689 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11409609
Brand: Nickel Electro™ 165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
DiameterMetricOuter
Kräver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypSpecifikationer, Kvantitet, Form
Komplettera en degel av rostfritt stål med ett icke-magnetiskt lock med ljus finish. Nickel Electro™ Laboratoriedegellocket i rostfritt stål är platt med en fördjupning för centrering och har en förlängning på ena sidan som fungerar som handtag.
  • Omagnetisk
  • Stämplad med ordet rostfritt stål för att hjälpa till att identifiera material när det används
  • Platt form med en fördjupning för centrering på deglar
  • Inkluderar en förlängning på ena sidan som fungerar som handtag
  • Sprickfri
Icke magnetisk, ljus finish, sprickfritt lock, handtag
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Kvantitet 10 Pk.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Produkttyp Degellock
Form Plan