Läs mer
Corning™ Lambda™ Plus 8-kanals pipett, kalibrering 3x10 STD
Produktkod. 17213514 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
50 till 300μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17213514
Brand: Corning™ 4080STD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad för att ge de högsta nivåerna av noggrannhet, reproducerbarhet och komfort.
Lambda Plus-pipetter har mjuka kolvrörelser och extremt låga pipetteringskrafter. Volymen kan ställas in genom att antingen vrida på tumhjulet eller kolvknappen, och en låsmekanism förhindrar oavsiktlig förändring. Lambda Plus-pipettorna har designats för att bibehålla sin kalibrering, även efter upprepad användning och autoklavering. En nyckel medföljer varje pipett för enkel intern kalibrering.
  • Förkalibrerad pipettare levereras med ISO 17025 Certifikat
  • Testprocedur: 4 mätningar vid 3 volymer (nominell volym, 50 % av nominell volym, 10 % av nominell volym eller minimal volym)
  • Fabrikskalibrerad till strikt ISO 8655 standards-3 års garanti
  • Fullständigt autoklaverbar och UV-beständig
  • Designad för universell passform med alla vanliga märken av pipettspetsar
  • Justerbar spetsejektor
  • Noggrannhet (%)± 12 till± 1.5
  • Precision (%)< 6,0 till< 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO17025
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Universella pipettspetsar
Antal kanaler 8
Produktlinje Lambda Plus
Typ Flerkanalerpipett
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
UV-övervakning Ja
Garanti 3 år