Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Brandslangupprullare
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
43.10 SEK - 166.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Se fler specifikationer
Produkter 5
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15624367
Visa dokument
Brady™
817037
100 mm 100 mm
51.55 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15634367
Visa dokument
Brady™
817038
148 mm 148 mm
43.10 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
15644367
Visa dokument
Brady™
817040
250 mm 250 mm
84.35 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-05-2026
Lägg i varukorgen
15654367
Visa dokument
Brady™
817042
315 mm 315 mm
146.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-05-2026
Lägg i varukorgen
15664367
Visa dokument
Brady™
817043
400 mm 400 mm
166.00 SEK
Paket med 1
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Bara null kvar
Beräknad leverans: 21-05-2026
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
ISO 7010
Polyester
Permanent akryl
0.099 mm
Fyrkantig
Vitt på rött
Glans
1 st
Inomhus och utomhus
-40 °C till 110 °C
Global
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer