Läs mer
Lamivudin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15557049 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15557049 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15557049 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461090010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 134678-17-4 | C8H11N3O3S | 229.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamivudine
CAS 134678-17-4
Smältpunkt 160,0 °C till 162,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H11N3O3S
Kvantitet 1 g
Synonym lamivudine, epivir, zeffix, heptovir, epivir-hbv, hepitec, heptodin, 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine, lamivir, 3tc
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 70 g/L (20 °C).
InChI-nyckel JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
LEDER C1C(OC(S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroximetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 229.26
PubChem CID 60825
ChEBI CHEBI:63577
Formel vikt 229.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lamivudine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.