Läs mer
Lamivudin, TRC
Produktkod. 18000310
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18000310 100 mg
18071000 50 mg
17959819 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18000310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL172500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134678-17-4
Molekylformel C8 H11 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 229.26
Synonym Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, β-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, β-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolan-5-yl]pyrimidin-2-one
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamivudine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Formel vikt 229.0521