Läs mer
Lanthanum(III) iodide, ultra dry, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
928.07 SEK - 3115.82 SEK
Kemiska identifierare
CAS 13813-22-4
MDL-nummer MFCD00049470
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15427455
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047184.03
1g
928.07 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15437455
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047184.06
5g
3115.82 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
Specifikationer
Kemiska identifierare
13813-22-4
MFCD00049470
Specifikationer
Lanthanum(III) iodide
13813-22-4
MFCD00049470
519.62
Odorless
Light and moisture sensitive
Ultra dry
(metals basis)
Soluble in dimethyl form amide. (578.7 g dm-3 at 20°C). Soluble in water.
99.99%
Ampule
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-465-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen