Läs mer
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LDN 27219 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 408.5 |
| Procent renhet | >99% |