Läs mer
Kautex™ LDPE flaska med smal hals med serie 301-förslutning, naturlig
Produktkod. 17868097
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
200 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 120
Varje
Produktkod. 17868097
Brand: Kautex™ 2000770501
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll flaskans form med detta Kautex™ LDPE Natrrow-halsflaska med förslutning, naturlig. Den flexibla, klämbara, läckagesäkra flaskan kan användas för dispensering, lim, sändning av prover, transport och förvaring.
  • Standardförslutning packad i polypåse med flaska
  • Kompatibel dropplock eller tvättflaska kan köpas separat
  • Flexibel
  • Goda formbevarande egenskaper
  • Läcksäker
  • LPDE
  • Smal hals
  • Färg: Naturlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 14 mm
Inkluderar Stängning
Material LDPE
nr per ärende 1800/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Flaska
Kvantitet 1 st
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 56.5 mm
Produkttyp Flaska
Stängningsstorlek 14 mm
Diameter (metrisk) 31.5 mm
Förslutningstyp Skruvlock