Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Hopfällbara behållare, LDPE
Produktkod. 11779969 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
10 L
19 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11779969 10 L Paket med 10
11770039 1 L Paket med 12
11755519 19 L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11779969 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0610030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    917.00 SEK
    795.81 SEK / Paket med 10
    Save 121.19 SEK
    13% Av
I lager
LDPE-behållare är hopfällbara när de är tomma för enkel förvaring.
  • Dessa behållare kapslar jämnt när de är tomma och expanderar lätt när de fylls med vätska.
  • De inkluderar polypropen (PP) lock med formsprutade gängor.
  • Ersättningslock säljs separat.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Genomskinligt
För användning med (applikation) Behållare kapslar jämnt när de är tomma och expanderar lätt när de fylls med vätska
Material LDPE
Skruvfärg Vitt
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Hopfällbar behållare