Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumfodrad förslutning
Välj denna lätta, utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser. Tillgänglig certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid.
Brand: Thermo Scientific™ 314-0005
Beskrivning
Välj denna lätta och utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser där transportmöjligheterna för motordrivna fordon är begränsade. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers är hopfällbara och kapslar när de är tomma för effektiv lagring och transport, eller för effektiv packning i små utrymmen som ryggsäckar för avlägsna provtagningsexpeditioner. Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
- LDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
- Kapsyler monterade på behållare
- Hopfällbar och kapslingsbar när den är tom för platsbesparande förvaring och transport
- Utformning med smal mun rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
- Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
- Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
- Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
- Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
- Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Anmärkning:
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation.
Specifikationer
5 gal., 20 L | |
5 gal. | |
Naturlig | |
1,19 tum. | |
3.02 cm | |
4 | |
067-3800WBP | |
Genomskinligt | |
Vitt | |
640 oz. | |
Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem. | |
7,16 tum. | |
Polypropen | |
182 mm |
20 L | |
Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor | |
LDPE Cubitainer | |
7,16 tum. | |
HDPE | |
Fall av 4 | |
Icke-steril | |
Metaller och vattenkvalitet, CN, F | |
Certifierad | |
18927 mL | |
182 mm | |
Skum/LDPE | |
38-400 mm |
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.