Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumfodrad förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15331379
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9.5 L
20 L
Nivå:
Certifierad
Obearbetad
Unprocessed
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Produktkod. 15331379
Brand: Thermo Scientific™ 3141000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna lätta, utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser. Tillgänglig certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid.
Välj denna lätta och utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser där transportmöjligheterna för motordrivna fordon är begränsade. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers är hopfällbara och kapslar när de är tomma för effektiv lagring och transport, eller för effektiv packning i små utrymmen som ryggsäckar för avlägsna provtagningsexpeditioner. Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
  • LDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Hopfällbar och kapslingsbar när den är tom för platsbesparande förvaring och transport
  • Utformning med smal mun rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Anmärkning:
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,25 gal., 1 L
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelska) 0,25 gal.
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning LDPE Cubitainer
Diameter (engelska) Inre 1,19 tum.
Diameter (engelska) 2,67 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.02 cm
Material HDPE
nr per ärende 12
Förpackning Fall av 12
Ersättningsförslutning 067-3800WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitet, CN, F
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 32 oz.
Volym (metrisk) Brätt 946 mL
Certifikat och efterlevnad Certifierade behållare uppfyller eller överträffar EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid; tillverkas under en ISO certifierat kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 68 mm
Höjd (engelska) 2,67 tum.
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 68 mm