Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumfodrad förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15346085
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9.5 L
20 L
Nivå:
Certifierad
Obearbetad
Unprocessed
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå unitSize
15346085 9.5 L Obearbetad Paket med 12
15301379 1 L Obearbetad Paket med 12
15331379 1 L Certifierad Paket med 12
15376693 4 L Certifierad Paket med 12
15174886 4 L Obearbetad Paket med 12
15321379 9.5 L Certifierad Paket med 12
15311379 20 L Certifierad Paket med 4
15391369 20 L Unprocessed Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15346085 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1140025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna lätta, utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser. Tillgänglig certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid.
Välj denna lätta och utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser där transportmöjligheterna för motordrivna fordon är begränsade. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers är hopfällbara och kapslar när de är tomma för effektiv lagring och transport, eller för effektiv packning i små utrymmen som ryggsäckar för avlägsna provtagningsexpeditioner. Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
  • LDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Hopfällbar och kapslingsbar när den är tom för platsbesparande förvaring och transport
  • Utformning med smal mun rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Anmärkning:
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 2,5 gal., 10 L
Kapacitet (metrisk) 9.5 L
Kapacitet (engelska) 2,5 gal.
Certifieringsparametrar Hold (Håll)
Färg Naturlig
Beskrivning LDPE Cubitainer
Diameter (engelska) Inre 1,19 tum.
Diameter (engelska) 5,23 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.02 cm
Material HDPE
nr per ärende 12
Förpackning Fall av 12
Ersättningsförslutning 067-3800WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Hold (Håll)
Stängningsfärg Vitt
Nivå Obearbetad
Volym (engelska) Brim 320 oz.
Volym (metrisk) Brätt 9464 mL
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 133 mm
Höjd (engelska) 5,23 tum.
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 133 mm