Läs mer
Thermo Scientific™ I-Chem™ LDPE Cubitainers™ med LDPE-skumfodrad förslutning
Produktkod. 15376693
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 L
4 L
9.5 L
20 L
Nivå:
Certifierad
Obearbetad
Obehandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Nivå Förpackningsstorlek
15376693 4 L Certifierad Paket med 12
15301379 1 L Obearbetad Paket med 12
15331379 1 L Certifierad Paket med 12
15174886 4 L Obearbetad Paket med 12
15346085 9.5 L Obearbetad Paket med 12
15321379 9.5 L Certifierad Paket med 12
15311379 20 L Certifierad Paket med 4
15391369 20 L Obehandlad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15376693 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3140001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1702.36 SEK / Paket med 12
    Save 17.64 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Välj denna lätta, utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser. Tillgänglig certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluorid.
Välj denna lätta och utrymmeseffektiva lösning för provtagning på avlägsna platser där transportmöjligheterna för motordrivna fordon är begränsade. Thermo Scientific™ LDPE Cubitainers är hopfällbara och kapslar när de är tomma för effektiv lagring och transport, eller för effektiv packning i små utrymmen som ryggsäckar för avlägsna provtagningsexpeditioner. Rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor som ska analyseras för oorganiska spåranalyter. Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor.
  • LDPE-behållare med vitt LDPE-fodrat polypropenlock
  • Kapsyler monterade på behållare
  • Hopfällbar och kapslingsbar när den är tom för platsbesparande förvaring och transport
  • Utformning med smal mun rekommenderas för insamling av vattenprover och andra lågviskösa vätskor
Certifierade behållare kommer med följande funktioner:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA-prestandabaserade standarder för metaller, cyanid och fluor
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i väskan och streckkodad med lotnummer för spårbarhet
  • Varje container är individuellt streckkodad med partinummer och unikt containernummer
  • Analysetiketter medföljer lösa för valfri användning
  • Kartong förseglad med säkerhetstejp som bevisar manipulering
Obehandlad behållare levereras monterad och redo för din egen rengöring
Anmärkning:
Cubitainer är ett registrerat varumärke som tillhör Hedwin Corporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 gal., 4 L
Kapacitet (metrisk) 4 L
Certifieringsparametrar Metaller och vattenkvalitet, Cyanid, Fluor
Färg Naturlig
Beskrivning LDPE Cubitainer
Diameter (engelska) Inre 1,19 tum.
Diameter (engelska) 4,17 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.02 cm
Material HDPE
nr per ärende 12
Förpackning Fall av 12
Ersättningsförslutning 067-3800WBP
Sterilitet Icke-steril
Genomskinlighet Genomskinligt
Certifierad Metaller och vattenkvalitet, CN, F
Stängningsfärg Vitt
Nivå Certifierad
Volym (engelska) Brim 128 oz.
Volym (metrisk) Brätt 3785 mL
Höjd (metrisk) 106 mm
Höjd (engelska) 4,17 tum.
Förslutningsfoder Skum/LDPE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38-400 mm
Diameter (metrisk) 106 mm
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Certifikat och efterlevnad Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system.