Läs mer
Vitlab™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 15223009
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15223009 50 mL Paket med 24
15243009 100 mL Paket med 24
15263009 250 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15223009 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 94587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00 SEK
    713.45 SEK / Paket med 24
    Save 207.55 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Använd dessa genomskinliga Vitlab™ LDPE droppflaskor– att lagra, spara och dispensera, med den extra långa, fina droppspetsen för exakt dispensering.
  • Flaskor med smal mun
  • Tillverkad av LDPE
  • Genomskinlig
  • Med droppinsats
  • Skruvlock av LDPE
  • Extra lång, fin droppspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Antal per förpackning 24-pack
Kvantitet 24-pack
Mun Smal
Höjd (metrisk) 117 mm
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Kabeldragning
Produkttyp Tappa flaska