Läs mer
Vitlab™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 15263009
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15263009 250 mL Paket med 12
15223009 50 mL Paket med 24
15243009 100 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15263009 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 94987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 SEK
    598.24 SEK / Paket med 12
    Save 123.76 SEK
    17% Av
I lager
Använd dessa genomskinliga Vitlab™ LDPE droppflaskor– att lagra, spara och dispensera, med den extra långa, fina droppspetsen för exakt dispensering.
  • Flaskor med smal mun
  • Tillverkad av LDPE
  • Genomskinlig
  • Med droppinsats
  • Skruvlock av LDPE
  • Extra lång, fin droppspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Antal per förpackning 12 förpackning
Kvantitet 12 förpackning
Mun Smal
Höjd (metrisk) 183 mm
Diameter (metrisk) 58 mm
Produkttyp Tappa flaska