Läs mer
Buerkle™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 11856413 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11856413 250 mL Varje
11816413 20 mL Varje
10267512 30 mL Varje
15306368 50 mL Varje
11846413 100 mL Varje
11866413 500 mL Varje
11876413 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11856413 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03060250
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera små mängder vätska, droppe för droppe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE droppflaskor har en robust konstruktion och bekvämt fäst lock.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
  • Fäst lock på dropplock av polyeten passar spetsen och eliminerar felplacering av locket
  • Droppets spets måste skäras av före första användningen för precision att tappa
  • Lämplig för användning med livsmedel
  • Genomskinligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) 2.40 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 18 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (metrisk) med stängning 170 mm
Material LDPE
Sterilitet Non-sterile
Trådstorlek (metrisk) 25 mm
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 138 mm
Höjd (engelska) 5.43 in.
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 61 mm
Förslutningstyp Captive Cap och Dropper Cap
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Form Round
Disponibel Reusable