Läs mer
Buerkle™ LDPE droppflaskor
Dispensera små mängder vätska, droppe för droppe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE droppflaskor har en robust konstruktion och bekvämt fäst lock.
Brand: Buerkle™ 0306-1000
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
- Fäst lock på dropplock av polyeten passar spetsen och eliminerar felplacering av locket
- Droppets spets måste skäras av före första användningen för precision att tappa
- Lämplig för användning med livsmedel
- Genomskinligt
Specifikationer
1000 mL | |
21 mm | |
LDPE | |
Ja | |
Polyeten | |
Captive Cap och Dropper Cap |
Genomskinligt | |
Lämplig för användning med livsmedel | |
28 mm | |
248 mm | |
95 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ LDPE droppflaskor > Kapacitet: 1000mL; Mått: 95 dia. x 248 mmH; ID: 24mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering