Beskrivning
- Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
- Fäst lock på dropplock av polyeten passar spetsen och eliminerar felplacering av locket
- Droppets spets måste skäras av före första användningen för precision att tappa
- Lämplig för användning med livsmedel
- Genomskinligt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) | 1.57 in. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med livsmedel |
| Höjd (metrisk) med stängning | 116 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstorlek (metrisk) | 18 mm |
| Förslutning ingår | Ja |
| Show More |