Läs mer
Buerkle™ LDPE droppflaskor
Produktkod. 15485554 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15485554 10 mL Varje
1 options
Produktkod. 15485554 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03060010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dispensera små mängder vätska, droppe för droppe eller som en fin stråle. Buerkle™ LDPE droppflaskor har en robust konstruktion och bekvämt fäst lock.
  • Tillverkad av lågdensitetspolyeten (LDPE) för klarhet, styrka och flexibilitet
  • Fäst lock på dropplock av polyeten passar spetsen och eliminerar felplacering av locket
  • Droppets spets måste skäras av före första användningen för precision att tappa
  • Lämplig för användning med livsmedel
  • Genomskinligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Innerhals 9 mm
För användning med (applikation) Lämplig för användning med livsmedel
Material LDPE
Trådstorlek (metrisk) 14 mm
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 76 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Captive Cap och Dropper Cap